Cinnamyl bromide predominantly trans 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 3-Bromo-1-phenyl-1-propene
L01420.06
L01420.14
L01420.22
L01420.06EA
31.6
EUR
L01420.06
L01420.14
L01420.22
Cinnamyl bromide predominantly trans 95%
Cinnamyl bromide
Purity: 95%
CAS No.: 4392-24-9
Molecular Formula: C6H5CH=CHCH2Br
Formula Weight: 197.08
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.6210
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 88-90°/1mm
Beilstein Reference: 605833
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00000245
Formula:
C₉H₉Br MW: 197,08 g/mol Pto. Ebullición: 88…90 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 26…29 °C Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000245 Núm. CAS: 4392-24-9 EINECS: 224-511-5 UN: 3261 ADR: 8,III |