5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L01493.06
L01493.14
L01493.06EA
88.6
EUR
L01493.06
L01493.14
5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde 98%
5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 4521-33-9
Molecular Formula: C5H3NO3S
Formula Weight: 157.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 72-76°
Beilstein Reference: 120540
MDL No.: MFCD00005433
Formula:
C5H3NO3S Pto. de fusión: 72…76 °C |
Número MDL:
MFCD00005433 Núm. CAS: 4521-33-9 EINECS: 224-850-9 |