2-Acetamidoacrylic acid 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Acetamidoacrylic acid
L01649.03
L01649.06
L01649.14
L01649.03EA
26.5
EUR
L01649.03
L01649.06
L01649.14
2-Acetamidoacrylic acid 99%
2-Acetamidoacrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 5429-56-1
Molecular Formula: C5H7NO3
Formula Weight: 129.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 1812032
MDL No.: MFCD00004257
Formula:
C₅H₇NO₃ MW: 129.12 g/mol Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00004257 Núm. CAS: 5429-56-1 EINECS: 226-583-3 |