Dicyclopropylmethanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L01816.03 L01816.06
L01816.03EA 50.8 EUR
L01816.03 L01816.06
Dicyclopropylmethanol 97%
Dicyclopropylmethanol
Purity: 97% CAS No.: 14300-33-5 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 99-100°/12mm Beilstein Reference: 2203215 MDL No.: MFCD00019249
Formula: C₇H₁₂O
Pto. Ebullición: 99…100 °C (12 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019249
Núm. CAS: 14300-33-5
EINECS: 238-236-3