5,6-Dihydro-5-methyluracil ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
5-Methyldihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
L01996.14
L01996.06
L01996.14EA
147
EUR
L01996.14
L01996.06
5,6-Dihydro-5-methyluracil ≥98%
5,6-Dihydro-5-methyluracil
Purity: 98+%
CAS No.: 696-04-8
Molecular Formula: C5H8N2O2
Formula Weight: 128.13
Melting Point: 263-265°
Beilstein Reference: 81983
MDL No.: MFCD00023159
Formula:
C₅H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 263…265 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023159 Núm. CAS: 696-04-8 EINECS: 211-787-7 |