2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Tosylacetic acid
L02102.06
L02102.14
L02102.06EA
112
EUR
L02102.06
L02102.14
2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid 98%
2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3937-96-0
Molecular Formula: C9H10O4S
Formula Weight: 214.24
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 2331311
MDL No.: MFCD00021764
Formula:
C₉H₁₀O₄S MW: 214,24 g/mol Pto. de fusión: 117…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021764 Núm. CAS: 3937-96-0 EINECS: 223-518-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...