Cyclopropyl phenyl ketone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L02218.14
L02218.22
L02218.14EA
97.9
EUR
L02218.14
L02218.22
Cyclopropyl phenyl ketone 97%
Cyclopropyl phenyl ketone
Purity: 97%
CAS No.: 3481-02-5
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5534
Boiling Point: 248°
Beilstein Reference: 1860145
MDL No.: MFCD00001294
Formula:
C₁₀H₁₀O Pto. Ebullición: 248 °C Densidad: 1,06 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001294 Núm. CAS: 3481-02-5 EINECS: 222-458-2 |