2-Hydroxy-n-octanoic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-n-octanoic Acid, 2-Hydroxyoctanoic acid
L02314.03 L02314.06
L02314.03EA 34.3 EUR
L02314.03 L02314.06
2-Hydroxy-n-octanoic acid ≥98%
2-Hydroxy-n-octanoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 617-73-2 Molecular Formula: C8H16O3 Formula Weight: 160.22 Melting Point: 66-71° Beilstein Reference: 1760638 MDL No.: MFCD00014410
Formula: C₈H₁₆O₃
MW: 160.21 g/mol
Pto. de fusión: 66…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014410
Núm. CAS: 617-73-2
EINECS: 210-524-3