Dimethyl allylmalonate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dimethyl 2-allylmalonate
L02376.09
L02376.18
L02376.09EA
49.7
EUR
L02376.09
L02376.18
Dimethyl allylmalonate 97%
Dimethyl allylmalonate
Purity: 97%
CAS No.: 40637-56-7
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point:
Formula:
C₈H₁₂O₄ MW: 172.18 g/mol Pto. Ebullición: 207 °C Pto. de fusión: < –80 °C Densidad: 1.074 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014959 Núm. CAS: 40637-56-7 EINECS: 255-017-8 |