2,2'-Dinaphthyl ether ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L02565.06
L02565.14
L02565.06EA
57
EUR
L02565.06
L02565.14
2,2'-Dinaphthyl ether ≥98%
2,2'-Dinaphthyl ether
Purity: 98+%
CAS No.: 613-80-9
Molecular Formula: C20H14O
Formula Weight: 270.33
Melting Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2054097
MDL No.: MFCD00015447
Formula:
C₂₀H₁₄O MW: 270.33 g/mol Pto. de fusión: 103…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015447 Núm. CAS: 613-80-9 EINECS: 210-356-0 |