1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 90%, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L02570.14 L02570.22
L02570.14EA 53 EUR
L02570.14 L02570.22
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 90%, tech.
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Purity: 90% CAS No.: 13528-93-3 Molecular Formula: C6H16Cl2Si2 Formula Weight: 215.27 Flash Point: 65°(149°F) Melting Point: 34-40° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1920141 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00000505
Formula: C₆H₁₆Cl₂Si₂
MW: 215,26 g/mol
Pto. Ebullición: 198…200 °C
Pto. de fusión: 34…40 °C
Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000505
Núm. CAS: 13528-93-3
EINECS: 236-871-0
UN: 3261
ADR: 8,II