3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L02704.03
L02704.06
L02704.03EA
76.7
EUR
L02704.03
L02704.06
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid 97%
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3095-38-3
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Odour: Odourless
Melting Point: 222-226°
Beilstein Reference: 1965772
MDL No.: MFCD00014699
Formula:
C₉H₉NO₄ MW: 195,18 g/mol Pto. de fusión: 222…226 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014699 Núm. CAS: 3095-38-3 |