Cholesterol pelargonate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L02857.14
L02857.22
L02857.14EA
39.8
EUR
L02857.14
L02857.22
Cholesterol pelargonate
Cholesterol pelargonate
CAS No.: 1182-66-7
Molecular Formula: C36H62O2
Formula Weight: 526.89
Odour: Odourless
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 3179820
Optical Rotation: -30° (c=5 in chloroform)
MDL No.: MFCD00003643
Formula:
C₃₆H₆₂O₂ Pto. de fusión: 75…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003643 Núm. CAS: 1182-66-7 EINECS: 214-658-3 |