4-(Methylthio)toluene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 623-13-2
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5730
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 81-82°/18mm
Beilstein Reference: 1905733
UN No.: UN3334
MDL No.: MFCD00008560
Formula:
C₈H₁₀S Pto. Ebullición: 81…82 °C (18 mmHg) Densidad: 1,029 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008560 Núm. CAS: 623-13-2 EINECS: 210-773-8 ADR: 9,III |