Pentamethylene sulphide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Thiane, Tetrahydro-2H-thiopyran
L03063.03
L03063.06
L03063.03EA
34.1
EUR
L03063.03
L03063.06
Pentamethylene sulphide 98%
Pentamethylene sulphide
Purity: 98%
CAS No.: 1613-51-0
Molecular Formula: C5H10S
Formula Weight: 102.20
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.5060
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 140-142°
Beilstein Reference: 102437
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00006662
Formula:
C₅H₁₀S MW: 102,20 g/mol Pto. Ebullición: 140…142 °C Densidad: 0,988 Pto. de inflamación: 21 °C (69 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006662 Núm. CAS: 1613-51-0 EINECS: 216-561-1 ADR: 3,II |