N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 123-83-1
Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2N(CH3)2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4225
Odour: Amine-like
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 773675
UN No.: UN2734
MDL No.: MFCD00009034
Formula:
CH₃CH₂NHCH₂CH₂N(CH₃)₂ Pto. Ebullición: 134…135 °C Densidad: 0,818 Pto. de inflamación: 23 °C (73 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009034 Núm. CAS: 123-83-1 EINECS: 204-656-0 ADR: 8,II |