(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L03211.22
L03211.36
L03211.22EA
28
EUR
L03211.22
L03211.36
(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol 96%
(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol
Purity: 96%
CAS No.: 2217-02-9
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 73°(163°F)
Odour: Camphor-like
Melting Point: 37-44°
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 1850917
Optical Rotation: +10.5° (c=10 in ethanol)
MDL No.: MFCD00003760
Formula:
C₁₀H₁₈O Pto. Ebullición: 201…202 °C Pto. de fusión: 37…44 °C Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003760 Núm. CAS: 2217-02-9 EINECS: 216-639-5 |