4,4'-Biphenyldicarbonitrile 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4,4'-Dicyanobiphenyl, 4,4'-Dibenzonitrile, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-Bibenzonitrile
L03450.03
L03450.06
L03450.03EA
87.7
EUR
L03450.03
L03450.06
4,4'-Biphenyldicarbonitrile 98%
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1591-30-6
Molecular Formula: C14H8N2
Formula Weight: 204.23
Melting Point: 232-236°
Beilstein Reference: 1869917
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00013805
Formula:
C₁₄H₈N₂ MW: 204.23 g/mol Pto. de fusión: 232…236 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013805 Núm. CAS: 1591-30-6 EINECS: 216-468-6 ADR: 6.1 III |