Phenylmaleic anhydride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Phenylfuran-2,5-dione, 3-Phenyl-2,5-furandione
L03453.03
L03453.06
L03453.03EA
30
EUR
L03453.03
L03453.06
Phenylmaleic anhydride 97%
Phenylmaleic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 36122-35-7
Molecular Formula: C10H6O3
Formula Weight: 174.16
Melting Point: 118-119°
Beilstein Reference: 127301
MDL No.: MFCD00015472
Formula:
C₁₀H₆O₃ MW: 174,16 g/mol Pto. de fusión: 118…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015472 Núm. CAS: 36122-35-7 EINECS: 252-881-8 |