N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L03569.03
L03569.06
L03569.03EA
32.9
EUR
L03569.03
L03569.06
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride 98%
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 25100-12-3
Molecular Formula: C6H13NO.HCl
Formula Weight: 151.64
Melting Point: ca 166° dec.
Beilstein Reference: 3672798
MDL No.: MFCD00012565
Formula:
C₆H₁₃NO·HCl Pto. de fusión: ∼ 166 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012565 Núm. CAS: 25100-12-3 EINECS: 246-612-3 |