2',3'-O-Isopropylideneuridine
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-((3AR,4R,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
L03686.03
L03686.06
L03686.14
L03686.03EA
53.2
EUR
L03686.03
L03686.06
L03686.14
2',3'-O-Isopropylideneuridine
2',3'-O-Isopropylideneuridine
CAS No.: 362-43-6
Molecular Formula: C12H16N2O6
Formula Weight: 284.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 165-166°
Beilstein Reference: 32671
MDL No.: MFCD00034509
Formula:
C₁₂H₁₆N₂O₆ MW: 284,268 g/mol Pto. de fusión: 165…166 °C |
Número MDL:
MFCD00034509 Núm. CAS: 362-43-6 EINECS: 206-647-7 |