Methyl Phenylsulphonylacetate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L03748.06 L03748.14
L03748.06EA 35 EUR
L03748.06 L03748.14
Methyl Phenylsulphonylacetate 98%
Methyl Phenylsulphonylacetate
Purity: 98% CAS No.: 34097-60-4 Molecular Formula: C9H10O4S Formula Weight: 214.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5350 Melting Point: ca 30° Boiling Point: 165°/0.05mm Beilstein Reference: 2051463 MDL No.: MFCD00007555
Formula: C₉H₁₀O₄S
Pto. Ebullición: 165 °C (0,05 mmHg)
Pto. de fusión: ∼ 30 °C
Densidad: 1,240
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007555
Núm. CAS: 34097-60-4