5-Oxohexanoic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 3128-06-1
Molecular Formula: CH3CO(CH2)3CO2H
Formula Weight: 130.14
Flash Point:
Formula:
C₆H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 274…275 °C Pto. de fusión: 12…14 °C Densidad: 1,100 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004412 Núm. CAS: 3128-06-1 EINECS: 221-511-7 |