4-Benzoylbutyric acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L04013.06 L04013.14
L04013.06EA 49.4 EUR
L04013.06 L04013.14
4-Benzoylbutyric acid 97%
4-Benzoylbutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 1501-05-9 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.21 Melting Point: 126-128° Beilstein Reference: 641947 MDL No.: MFCD00004411
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004411
Núm. CAS: 1501-05-9
EINECS: 216-113-5