7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Monoethyl pimelate, Pimelic acid monoethyl ester, Ethyl yydrogen pimelate
L04025.06 L04025.14
L04025.06EA 95 EUR
L04025.06 L04025.14
7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid 98%
7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 33018-91-6 Molecular Formula: C9H16O4 Formula Weight: 188.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: 10° Boiling Point: 135-138°/1mm Beilstein Reference: 1774583 MDL No.: MFCD00801202
Formula: C₉H₁₆O₄
MW: 188.22 g/mol
Pto. Ebullición: 135…138 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 1.06
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014383
Núm. CAS: 33018-91-6
EINECS: 251-346-6