Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L04056.14
L04056.06
L04056.14EA
231
EUR
L04056.14
L04056.06
Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane 97%
Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 16709-86-7
Molecular Formula: C5H11ClSi
Formula Weight: 134.68
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.4430
Boiling Point: 121-122°
Beilstein Reference: 2071374
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00040860
Formula:
C₅H₁₁ClSi Pto. Ebullición: 121…122 °C Densidad: 0,893 Pto. de inflamación: 14 °C (57 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040860 Núm. CAS: 16709-86-7 EINECS: 240-758-1 ADR: 3,II |