1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L04083.06
L04083.14
L04083.06EA
67.4
EUR
L04083.06
L04083.14
1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane ≥98%
1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane
Purity: 98+%
CAS No.: 599-94-0
Molecular Formula: C14H14O4S2
Formula Weight: 310.39
Melting Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1888062
MDL No.: MFCD00041256
Formula:
C₁₄H₁₄O₄S₂ Pto. de fusión: 179…180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041256 Núm. CAS: 599-94-0 EINECS: 209-979-0 |