Ethyl hydrogen sebacate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L04134.06
L04134.14
L04134.06EA
118
EUR
L04134.06
L04134.14
Ethyl hydrogen sebacate 98%
Ethyl hydrogen sebacate
Purity: 98%
CAS No.: 693-55-0
Molecular Formula: CH3CH2O2C(CH2)8CO2H
Formula Weight: 230.30
Melting Point: 35-38°
Beilstein Reference: 1782569
MDL No.: MFCD00014387
Formula:
CH₃CH₂O₂C(CH₂)₈CO₂H Pto. de fusión: 35…38 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014387 Núm. CAS: 693-55-0 EINECS: 211-753-1 |