Polygalacturonic acid, M.W. 25,000-50,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L04206.36 L04206.22 L04206.14
L04206.36EA 903 EUR
L04206.36 L04206.22 L04206.14
Polygalacturonic acid, M.W. 25,000-50,000
Polygalacturonic acid
CAS No.: 25990-10-7 Optical Rotation: +250° (c=1 in 0.1N NaOH) MDL No.: MFCD00131972
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131972
Núm. CAS: 25990-10-7