Ethyl hydrogen suberate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
8-Ethoxy-8-oxooctanoic acid
L04272.06
L04272.14
L04272.06EA
90
EUR
L04272.06
L04272.14
Ethyl hydrogen suberate 98%
Ethyl hydrogen suberate
Purity: 98%
CAS No.: 14113-01-0
Molecular Formula: CH3CH2O2C(CH2)6CO2H
Formula Weight: 202.25
Melting Point: 25-27°
Beilstein Reference: 1775737
MDL No.: MFCD00014385
Formula:
CH₃CH₂O₂C(CH₂)₆CO₂H MW: 202,25 g/mol Pto. de fusión: 25…27 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014385 Núm. CAS: 14113-01-0 EINECS: 237-968-0 |