Methyl adipoyl chloride 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L04377.04
L04377.09
L04377.18
L04377.04EA
37.8
EUR
L04377.04
L04377.09
L04377.18
Methyl adipoyl chloride 96%
Methyl adipoyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 35444-44-1
Molecular Formula: C7H11ClO3
Formula Weight: 178.62
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 76°/0.8mm
Beilstein Reference: 1766187
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00013661
Formula:
C₇H₁₁ClO₃ Pto. Ebullición: 76 °C (0,8 mmHg) Densidad: 1,050 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013661 Núm. CAS: 35444-44-1 EINECS: 252-569-1 ADR: 8,II |