Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
5-Benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
L04440.03
L04440.06
L04440.03EA
46.8
EUR
L04440.03
L04440.06
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 37033-95-7
Molecular Formula: C18H17NO3
Formula Weight: 295.34
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 160-165°
Beilstein Reference: 281129
MDL No.: MFCD00022702
Formula:
C₁₈H₁₇NO₃ MW: 295,34 g/mol Pto. de fusión: 160…165 °C |
Número MDL:
MFCD00022702 Núm. CAS: 37033-95-7 EINECS: 253-322-0 |