N-Methylpentylamine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Pentylmethylamine
L04882.04
L04882.09
L04882.04EA
109
EUR
L04882.04
L04882.09
N-Methylpentylamine 98%
N-Methylpentylamine
Purity: 98%
CAS No.: 25419-06-1
Molecular Formula: CH3(CH2)4NHCH3
Formula Weight: 101.19
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4105
Boiling Point: 117-119°
Beilstein Reference: 1731333
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00041354
Formula:
C₆H₁₅N MW: 101,19 g/mol Pto. Ebullición: 117…119 °C Densidad: 0,738 Pto. de inflamación: 18 °C (64 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041354 Núm. CAS: 25419-06-1 EINECS: 246-966-9 UN: 2733 ADR: 3,II |