L-Adrenaline ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
L-Epinephrine
L04911.06
L04911.14
L04911.06EA
76.5
EUR
L04911.06
L04911.14
L-Adrenaline ≥98%
L-Adrenaline
Purity: 98+%
CAS No.: 51-43-4
Molecular Formula: C9H13NO3
Formula Weight: 183.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 216-219°
Beilstein Reference: 2368277
Optical Rotation: -52° (c=1 in 0.6N HCl)
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00002204
Formula:
C₉H₁₃NO₃ MW: 183.21 g/mol Pto. de fusión: 216…219 °C |
Número MDL:
MFCD00002204 Núm. CAS: 51-43-4 EINECS: 200-098-7 ADR: 6.1 II |