Cinnamaldoxime mixture E/Z 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Cinnamaldehyde oxime
L05026.06
L05026.14
L05026.06EA
42.4
EUR
L05026.06
L05026.14
Cinnamaldoxime mixture E/Z 98%
Cinnamaldoxime
Purity: 98%
CAS No.: 13372-81-1
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 117-122°
Beilstein Reference: 3117555
MDL No.: MFCD00019969
Formula:
C₉H₉NO MW: 147.18 g/mol Pto. de fusión: 117…122 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019969 Núm. CAS: 13372-81-1 EINECS: 236-449-6 |