3-Bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene ≥90%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L05107.06
L05107.03
L05107.06EA
251
EUR
L05107.06
L05107.03
3-Bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene ≥90%
3-Bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene
Purity: 90+%
CAS No.: 90561-85-6
Molecular Formula: C9H10BrNO2
Formula Weight: 244.09
Melting Point: 56-62°
Boiling Point: 106-107°/1.3mm
Beilstein Reference: 1958703
MDL No.: MFCD00015924
Formula:
C₉H₁₀BrNO₂ MW: 244,09 g/mol Pto. Ebullición: 106…107 °C (1,3 mmHg) Pto. de fusión: 56…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015924 Núm. CAS: 90561-85-6 |