9-Aminofluorene hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
9-Fluorenamine Hydrochloride, 9H-Fluoren-9-amine hydrochloride
L05156.03
L05156.06
L05156.03EA
34.1
EUR
L05156.03
L05156.06
9-Aminofluorene hydrochloride ≥98%
9-Aminofluorene hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 5978-75-6
Molecular Formula: C13H11N.HCl
Formula Weight: 217.70
Melting Point: ca 225°
Beilstein Reference: 3915368
MDL No.: MFCD00012536
Formula:
C₁₃H₁₁N MW: 217.70 g/mol Pto. de fusión: ∼ 225 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012536 Núm. CAS: 5978-75-6 EINECS: 227-778-6 |