4-Chloro-α,α-dimethylphenylacetic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
L05277.03
L05277.06
L05277.03EA
19.1
EUR
L05277.03
L05277.06
4-Chloro-α,α-dimethylphenylacetic acid 98%
4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6258-30-6
Molecular Formula: C10H11ClO2
Formula Weight: 198.65
Melting Point: 124-129°
Beilstein Reference: 2094056
MDL No.: MFCD00044814
Formula:
C₁₀H₁₁ClO₂ MW: 198,65 g/mol Pto. de fusión: 124…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044814 Núm. CAS: 6258-30-6 EINECS: 228-392-0 |