Diethyl-1-naphthylmethylphosphonate ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05286.09
L05286.18
L05286.09EA
75.4
EUR
L05286.09
L05286.18
Diethyl-1-naphthylmethylphosphonate ≥90%
Diethyl-1-naphthylmethylphosphonate
Purity: 95%
CAS No.: 53575-08-9
Molecular Formula: C15H19O3P
Formula Weight: 278.29
Refractive Index: 1.5650
Boiling Point: 205-206°/5mm
Beilstein Reference: 2943656
MDL No.: MFCD00015769
Formula:
C₁₅H₁₉O₃P Pto. Ebullición: 205…206 °C (5 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015769 Núm. CAS: 53575-08-9 |