3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid predominantly trans 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
trans-4-(Acetylamino)cinnamic acid
L05292.04
L05292.09
L05292.04EA
98
EUR
L05292.04
L05292.09
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid predominantly trans 98%
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 7152-04-7
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.21
Melting Point: ca 259° dec.
Beilstein Reference: 2724869
MDL No.: MFCD00016846
Formula:
C₁₁H₁₁NO₃ Pto. de fusión: ∼ 259 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016846 Núm. CAS: 7152-04-7 |