N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide 90%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L05296.06
L05296.14
L05296.06EA
25.6
EUR
L05296.06
L05296.14
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide 90%, tech.
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide
Purity: 90%
CAS No.: 42137-88-2
Molecular Formula: C11H15Cl2NO2S
Formula Weight: 296.22
Melting Point: 45-47°
Beilstein Reference: 2134258
MDL No.: MFCD00018944
Formula:
C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S Pto. de fusión: 45…47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00018944 Núm. CAS: 42137-88-2 EINECS: 255-677-7 |