6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05349.03
L05349.MD
L05349.03EA
198
EUR
L05349.03
L05349.MD
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone ≥98%
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Purity: 98+%
CAS No.: 532-91-2
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 141041
MDL No.: MFCD00051726
Formula:
C₈H₇NO₃ Pto. de fusión: 152…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051726 Núm. CAS: 532-91-2 |