2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05513.09
L05513.18
L05513.09EA
79.1
EUR
L05513.09
L05513.18
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene 97%
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 4160-63-8
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.27
Melting Point: 71-75°
Beilstein Reference: 148560
MDL No.: MFCD00005440
Formula:
C₁₂H₁₀O₂S Pto. de fusión: 71…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005440 Núm. CAS: 4160-63-8 EINECS: 223-997-6 |