N,N-Dimethylbutyramide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05556.06
L05556.14
L05556.06EA
83
EUR
L05556.06
L05556.14
N,N-Dimethylbutyramide 98%
N,N-Dimethylbutyramide
Purity: 98%
CAS No.: 760-79-2
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.17
Refractive Index: 1.4425
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 1742172
MDL No.: MFCD00015222
Formula:
C₆H₁₃NO Pto. Ebullición: 80…82 °C (15 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015222 Núm. CAS: 760-79-2 |