Methyl-4-(methylsulphonylmethyl)benzoate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05657.04
L05657.09
L05657.04EA
76.5
EUR
L05657.04
L05657.09
Methyl-4-(methylsulphonylmethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(methylsulphonylmethyl)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 160446-22-0
Molecular Formula: C10H12O4S
Formula Weight: 228.27
Melting Point: 164-166°
Beilstein Reference: 7810971
MDL No.: MFCD00051693
Formula:
C₁₀H₁₂O₄S Pto. de fusión: 164…166 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051693 Núm. CAS: 160446-22-0 |