5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(5-Chlorothiazol-2-yl)amine hydrochloride, 2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride
L05707.06
L05707.03
L05707.14
L05707.06EA
106
EUR
L05707.06
L05707.03
L05707.14
5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride 97%
5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 55506-37-1
Molecular Formula: C3H3ClN2S.HCl
Formula Weight: 171.05
Melting Point: 168-172°
MDL No.: MFCD00039006
Formula:
C3H4Cl2N2S Pto. de fusión: 168…172 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039006 Núm. CAS: 55506-37-1 EINECS: 259-680-4 |