5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L05708.03
L05708.MD
L05708.03EA
337
EUR
L05708.03
L05708.MD
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid ≥97%
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 1916-08-1
Molecular Formula: C9H10O5
Formula Weight: 198.17
Melting Point: 194-197°
Beilstein Reference: 2115310
MDL No.: MFCD00002508
Formula:
C₉H₁₀O₅ MW: 198,17 g/mol Pto. de fusión: 194…197 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002508 Núm. CAS: 1916-08-1 EINECS: 217-630-9 |