5-Cyclopropyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05778.03
L05778.06
L05778.03EA
49.7
EUR
L05778.03
L05778.06
5-Cyclopropyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 98%
5-Cyclopropyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Purity: 98%
CAS No.: 57235-50-4
Molecular Formula: C5H7N3S
Formula Weight: 141.20
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 124356
MDL No.: MFCD00051649
Formula:
C₅H₇N₃S Pto. de fusión: 212…216 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051649 Núm. CAS: 57235-50-4 |