2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L05844.06 L05844.14
L05844.06EA 18.8 EUR
L05844.06 L05844.14
2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride 99%
2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 36518-76-0 Molecular Formula: C3H5N3S.HCl Formula Weight: 151.62 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 5109728 MDL No.: MFCD00012721
Formula: C₃H₅N₃S·HCl
MW: 151,62 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012721
Núm. CAS: 36518-76-0
EINECS: 253-083-2