Benzo[b]thiophene-3-acetic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(Benzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
L05855.04
L05855.09
L05855.ME
L05855.04EA
125
EUR
L05855.04
L05855.09
L05855.ME
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid ≥98%
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1131-09-5
Molecular Formula: C10H8O2S
Formula Weight: 192.24
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 143357
MDL No.: MFCD00051637
Formula:
C₁₀H₈O₂S MW: 192.24 g/mol Pto. de fusión: 108…112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051637 Núm. CAS: 1131-09-5 EINECS: 214-461-2 |